Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, versión blanda, orificio central con septum
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Azul, Blanco, Transparente
Beige, Rojo-naranja, Azul
Beige, Rojo-naranja, Transparente
Rojo, Blanca, Azul
Rojo, Blanca, Transparente
Rojo, Blanco, Azul
Rojo, Blanco, Transparente
Rojo-naranja, Transparente
Rojo-naranja, Transparente, Azul
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE y caucho rojo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
- Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
- Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
- Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
- Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suave |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Rojo, Blanco, Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tipo | Anillo a presión |