Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, versión blanda, orificio central con septum
Código de producto. 11595944 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Azul, Blanco, Transparente
Beige, Rojo-naranja, Azul
Beige, Rojo-naranja, Transparente
Rojo, Blanca, Azul
Rojo, Blanca, Transparente
Rojo, Blanco, Azul
Rojo, Blanco, Transparente
Rojo-naranja, Transparente
Rojo-naranja, Transparente, Azul
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE y caucho rojo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11595944 Beige, Rojo-naranja, Azul Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 100
11814930 Beige, Rojo-naranja, Transparente PTFE y caucho rojo 1 mm paquete de 1000
11854930 Rojo, Blanca, Transparente Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11864930 Rojo, Blanca, Azul Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
16388367 Beige, Rojo-naranja, Azul Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 1000
11824920 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
11834920 Rojo, Blanca, Transparente Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11844920 Rojo, Blanco, Transparente Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11854920 Azul, Blanco, Transparente Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11864920 Rojo, Blanca, Azul Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11874920 Rojo-naranja, Transparente, Azul Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
11884920 Rojo, Blanco, Azul Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11894920 Azul, Blanco Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11595944
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
  • Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
  • Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
  • Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
  • Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Suave
Material (revestimiento) Caucho y teflón rojos
Color Beige, Rojo-naranja, Azul
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo de producto Anillo a presión