Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, azul, orificio central con septum montado
Código de producto. 11867301 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
Silicona/PTFE
Color:
Azul, Blanco
Beige, Rojo-naranja, Azul
Rojo, Blanco, Azul
Rojo-naranja, Transparente, Azul
Precortados:
No
Sí
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (revestimiento) Color Precortados Grosor (métrico) unitSize
11867301 Caucho natural/TEF Rojo-naranja, Transparente, Azul No 1 mm paquete de 1000
11814910 Silicona/PTFE Rojo, Blanco, Azul No 1,3 mm paquete de 1000
11824910 Silicona/PTFE Rojo, Blanco, Azul No 1 mm paquete de 1000
11834910 Silicona/PTFE Azul, Blanco Sí 1 mm paquete de 1000
16398367 Silicona/PTFE Rojo, Blanco, Azul Sí 1,3 mm paquete de 1000
16308377 Caucho y teflón rojos Beige, Rojo-naranja, Azul No 1 mm paquete de 1000
15522320 Caucho y teflón rojos Beige, Rojo-naranja, Azul No 1 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11867301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
  • Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
  • Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
  • Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
  • Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Duro
Material (revestimiento) Caucho natural/TEF
Color Rojo-naranja, Transparente, Azul
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Polietileno
Precortados No
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo de producto Anillo a presión