Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático con tapón para encapsular ámbar sin montar Snap-It de 11 mm
Código de producto. p-6062383
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Tipo de tapón:
Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm)
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm)
Tapón para encapsular
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Marking Spot Tipo de tapón unitSize
12410098 No Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) paquete de 500
10597815 Sí Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) paquete de 100
10680066 Sí Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm) paquete de 100
11593790 Sí Tapón para encapsular paquete de 100
11553790 Sí - 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12410098 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C401288A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Cada kit incluye 100 viales ámbar y 100 tapones para encapsular con septos previamente montados.
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales con tapón para encapsular ámbar de 11 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones para encapsular con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Incluye 100 viales (2 mL) y cierres de aluminio montados embalados por separado con septos de PTFE/caucho rojo
  • Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos.
  • Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Plata
Descripción Vidrio ámbar; junta de aluminio, septum de PTFE/caucho rojo; 2 mL
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Ámbar
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE/caucho rojo
Incluye Vial: C4012-2, Tapón: C4011-1AHP
N.° por paquete 500
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm)
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 11 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico de viales con tapón de rosca sin montar
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.