Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático con tapón para encapsular ámbar sin montar Snap-It de 11 mm
Descripción
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales con tapón para encapsular ámbar de 11 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones para encapsular con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial para encapsular de boca ancha, cómodo kit |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| N.° por paquete | 100 |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Marking Spot | Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.