Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Silicone/PTFE septum
Código de producto. 11880892 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Precortados:
No
Sí
Grosor (métrico):
1,3 mm
1,5 mm
Dimensione della confezione:
1 paquete
paquete de 100
Codice prodotto. Marking Spot Precortados Grosor (métrico) unitSize
11880892 Sí No 1,3 mm 1 paquete
12940911 Sí Sí 1,5 mm paquete de 100
10406552 No No 1,3 mm paquete de 100
3 options
Codice prodotto. 11880892
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND11
  • Vidrio
  • Transparente
  • 1,5 ml
  • Tapón para encapsular
  • Orificio central
  • aluminio
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color del tapón Barnizado transparente
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Precortados No
Volumen (métrico) 2 ml
N.° por paquete 100
Dureza 45° shore A
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Grosor (métrico) 1,3 mm
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.