Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Silicone/PTFE septum
Tienda Fisherbrand ProductosSpecifica
Specifica
| Color del tapón | Barnizado transparente |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Dureza | 45° shore A |
| Material del cierre | Aluminio |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?