Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello para encapsular de 11 mm, vidrio ámbar
Código de producto. p-7113902 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,4 ml
< 1,85/ml
2 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Estilo de la base:
Fondo plano
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Color Estilo de la base unitSize
11545884 2 mL Ámbar Fondo plano paquete de 100
10678005 0,4 ml Ámbar Fondo plano paquete de 100
11525904 < 1,85/ml Transparente Fondo plano paquete de 100
3 options
Código de producto. 11545884
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Viales estándar para GC y HPLC.
  • 11mm
  • Cuello para encapsular
  • Fondo plano
  • Vidrio
  • Ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2 mL
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Cuello para encapsular
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <100 µl
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND11
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm