Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm
Thermo Scientific™ Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm
Código de producto. 10583703| Código de producto. | Volumen (métrico) | Tipo de producto | Estilo de la base | Marking Spot | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10583703 | 1,5 mL | Vial con tapón a presión de 11 mm, silanizado | Alta recuperación | No | paquete de 100 |
| 10147404 | 2 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Fondo plano | Sí | paquete de 100 |
| 13171703 | 2 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Fondo plano | No | paquete de 100 |
| 11915713 | 2 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Fondo plano | No | paquete de 100 |
| 12453718 | 650 µl | Vial con tapón para encapsular | Base cónica | No | paquete de 12 |
| 12410068 | 500 μl | Vial transparente Snap-It con inserto fundido MacroVial | Cónico fundido | No | paquete de 100 |
| 10332825 | 500 μl | Vial Snap-It con inserto fundido MacroVial, con etiqueta de identificación transparente | Cónico fundido | Sí | paquete de 100 |
| 12420048 | 1,7 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Alta recuperación | No | paquete de 100 |
| 12440068 | 2 mL | Vial con tapón de rosca de 11 mm, silanizado | Fondo plano | No | paquete de 100 |
| 12450068 | 2 mL | Vial con tapón de rosca de 11 mm, silanizado | Fondo plano | Sí | paquete de 100 |
| 13131703 | 2 mL | Vial a presión de 11 mm, silanizado | Fondo plano | No | paquete de 100 |
| 12400078 | 2 mL | Vial a presión de 11 mm, silanizado | Fondo plano | Sí | paquete de 100 |
| 11931563 | 2 mL | Vial Snap-It de 11 mm | Fondo plano | No | paquete de 100 |
| 10599375 | 2 mL | Vial Snap-It de 11 mm | Fondo plano | Sí | paquete de 100 |
| 10189184 | 1,7 mL | Vial Snap-It de 11 mm | Alta recuperación | No | paquete de 100 |
| 12470068 | 1,5 mL | Vial a presión de 11 mm, silanizado | Alta recuperación | No | paquete de 100 |
| 10360951 | 1,0 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Cónicos | No | paquete de 500 |
| 11523780 | 2,5 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Fondo plano | No | paquete de 500 |
| 11563840 | 2,0 mL | Vial de rosca/a presión de 11 mm | Fondo plano | No | paquete de 1000 |
| 12089143 | 2,0 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Fondo redondo | Sí | paquete de 500 |
| 10207234 | 2,0 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Fondo plano | Sí | paquete de 500 |
| 11563760 | 4,0 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Fondo plano | No | paquete de 500 |
| 11543780 | 0,9 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Inserción del vial | No | paquete de 500 |
| 10798345 | 0,3 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Inserción del vial | Sí | paquete de 500 |
| 11523790 | 1,5 mL | Vial con tapón a presión de 11 mm | Alta recuperación | No | paquete de 100 |
| 12396818 | 1,2 mL | Vial con tapón a presión de 11 mm | Base del mandril | No | paquete de 100 |
| 11387371 | 1,5 mL | Vial Snap-It de 11 mm | Base de pocillo profundo | No | paquete de 100 |
| 11513790 | 1,5 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Alta recuperación | No | 100 PCS |
| 11553690 | 300 μl | Vial con tapón a presión de 11 mm | Cónico fundido | Sí | paquete de 500 |
| 11543730 | 2,0 mL | Vial con tapón a presión de 11 mm | Fondo plano | Sí | paquete de 500 |
| 12400088 | 475 μL | Vial Snap-It de 11 mm | Inserción del vial | No | paquete de 100 |
| 12410088 | 2 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Fondo plano | Sí | paquete de 100 |
| 12480078 | 425 μL | Vial de encapsular/a presión de 11 mm | Cónico estrecho | No | paquete de 12 |
| 11981513 | 2 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Fondo plano | Sí | paquete de 100 |
| 12163771 | 2 mL | Vial Colorband con tapón de rosca de 11 mm | Fondo plano | Azul | paquete de 100 |
| 12173771 | 2 mL | Vial Colorband con tapón de rosca de 11 mm | Fondo plano | Verde | paquete de 100 |
| 12183771 | 2 mL | Vial Colorband con tapón de rosca de 11 mm | Fondo plano | Rojo | paquete de 100 |
| 12193771 | 2 mL | Vial Colorband con tapón para encapsular de 11 mm | Fondo plano | Amarillo | paquete de 100 |
| 10008574 | 1,5 mL | Vial para encapsular de 11 mm | Alta recuperación | No | paquete de 100 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Utilice estos viales de vidrio transparente de 11 mm con tapones a presión o cierres de rosca de aluminio.
Utilice los viales con tapón para encapsular de vidrio transparente de 11 mm de Thermo Scientific™ con cierres para encapsular de aluminio. Estos viales de vidrio de 11 mm de alta calidad son de 2 mL, 12 x 32 mm y se ajustan a la mayoría de marcas de muestreadores automáticos. Fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Los viales fáciles de llenar con abertura de cuello amplio requieren microinsertos de 6mm de diámetro.
- Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
- Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
- Obtenga una recuperación óptima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Seleccione el accesorio para su muestra.
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
- Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
- Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Compatibles con la mayoría de cargadores automáticos de muestras de HPLC y GC.
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas para ver la lista de compatibilidad de los muestreadores automáticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial de 1,5 mL con tapón a presión de 11 mm, silanizado |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 11 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1,5 mL |
| Volumen residual (métrico) | <4 μL |
| Estilo de la base | Alta recuperación |
| Volumen total (métrico) | 1,5 mL |
| Tipo de tapón | A presión |
| Cantidad | 100 |
| Marking Spot | No |
| Volume (Metric) Usable | 1,3 mL |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Tipo de producto | Vial con tapón a presión de 11 mm, silanizado |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.