Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm
Código de producto. 10207234
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 mL
300 μl
425 μL
475 μL
500 μl
650 µl
0,9 mL
1,0 mL
1,2 mL
1,5 mL
1,7 mL
2 mL
2,0 mL
2,5 mL
4,0 mL
Tipo de producto:
Vial Colorband con tapón de rosca de 11 mm
Vial Colorband con tapón para encapsular de 11 mm
Vial Snap-It con inserto fundido MacroVial, con etiqueta de identificación transparente
Vial Snap-It de 11 mm
Vial a presión de 11 mm, silanizado
Vial con tapón a presión de 11 mm
Vial con tapón a presión de 11 mm, silanizado
Vial con tapón de rosca de 11 mm, silanizado
Vial con tapón para encapsular
Vial de encapsular/a presión de 11 mm
Vial de rosca/a presión de 11 mm
Vial para encapsular de 11 mm
Vial transparente Snap-It con inserto fundido MacroVial
Estilo de la base:
Alta recuperación
Base cónica
Base de pocillo profundo
Base del mandril
Cónico estrecho
Cónico fundido
Cónicos
Fondo plano
Fondo redondo
Inserción del vial
Marking Spot:
Amarillo
Azul
No
Rojo
Sí
Verde
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 12
paquete de 500
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de producto Estilo de la base Marking Spot unitSize
10207234 2,0 mL Vial para encapsular de 11 mm Fondo plano Sí paquete de 500
10147404 2 mL Vial para encapsular de 11 mm Fondo plano Sí paquete de 100
13171703 2 mL Vial para encapsular de 11 mm Fondo plano No paquete de 100
11915713 2 mL Vial para encapsular de 11 mm Fondo plano No paquete de 100
12453718 650 µl Vial con tapón para encapsular Base cónica No paquete de 12
12410068 500 μl Vial transparente Snap-It con inserto fundido MacroVial Cónico fundido No paquete de 100
10332825 500 μl Vial Snap-It con inserto fundido MacroVial, con etiqueta de identificación transparente Cónico fundido Sí paquete de 100
12420048 1,7 mL Vial para encapsular de 11 mm Alta recuperación No paquete de 100
12440068 2 mL Vial con tapón de rosca de 11 mm, silanizado Fondo plano No paquete de 100
12450068 2 mL Vial con tapón de rosca de 11 mm, silanizado Fondo plano Sí paquete de 100
13131703 2 mL Vial a presión de 11 mm, silanizado Fondo plano No paquete de 100
12400078 2 mL Vial a presión de 11 mm, silanizado Fondo plano Sí paquete de 100
11931563 2 mL Vial Snap-It de 11 mm Fondo plano No paquete de 100
10599375 2 mL Vial Snap-It de 11 mm Fondo plano Sí paquete de 100
10189184 1,7 mL Vial Snap-It de 11 mm Alta recuperación No paquete de 100
12470068 1,5 mL Vial a presión de 11 mm, silanizado Alta recuperación No paquete de 100
10360951 1,0 mL Vial para encapsular de 11 mm Cónicos No paquete de 500
11523780 2,5 mL Vial para encapsular de 11 mm Fondo plano No paquete de 500
11563840 2,0 mL Vial de rosca/a presión de 11 mm Fondo plano No paquete de 1000
12089143 2,0 mL Vial para encapsular de 11 mm Fondo redondo Sí paquete de 500
11563760 4,0 mL Vial para encapsular de 11 mm Fondo plano No paquete de 500
11543780 0,9 mL Vial para encapsular de 11 mm Inserción del vial No paquete de 500
10798345 0,3 mL Vial para encapsular de 11 mm Inserción del vial Sí paquete de 500
10583703 1,5 mL Vial con tapón a presión de 11 mm, silanizado Alta recuperación No paquete de 100
11523790 1,5 mL Vial con tapón a presión de 11 mm Alta recuperación No paquete de 100
12396818 1,2 mL Vial con tapón a presión de 11 mm Base del mandril No paquete de 100
11387371 1,5 mL Vial Snap-It de 11 mm Base de pocillo profundo No paquete de 100
11513790 1,5 mL Vial para encapsular de 11 mm Alta recuperación No 100 PCS
11553690 300 μl Vial con tapón a presión de 11 mm Cónico fundido Sí paquete de 500
11543730 2,0 mL Vial con tapón a presión de 11 mm Fondo plano Sí paquete de 500
12400088 475 μL Vial Snap-It de 11 mm Inserción del vial No paquete de 100
12410088 2 mL Vial para encapsular de 11 mm Fondo plano Sí paquete de 100
12480078 425 μL Vial de encapsular/a presión de 11 mm Cónico estrecho No paquete de 12
11981513 2 mL Vial para encapsular de 11 mm Fondo plano Sí paquete de 100
12163771 2 mL Vial Colorband con tapón de rosca de 11 mm Fondo plano Azul paquete de 100
12173771 2 mL Vial Colorband con tapón de rosca de 11 mm Fondo plano Verde paquete de 100
12183771 2 mL Vial Colorband con tapón de rosca de 11 mm Fondo plano Rojo paquete de 100
12193771 2 mL Vial Colorband con tapón para encapsular de 11 mm Fondo plano Amarillo paquete de 100
10008574 1,5 mL Vial para encapsular de 11 mm Alta recuperación No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10207234 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2CV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilice estos viales de vidrio transparente de 11 mm con tapones a presión o cierres de rosca de aluminio.
Utilice los viales con tapón para encapsular de vidrio transparente de 11 mm de Thermo Scientific™ con cierres para encapsular de aluminio. Estos viales de vidrio de 11 mm de alta calidad son de 2 mL, 12 x 32 mm y se ajustan a la mayoría de marcas de muestreadores automáticos. Fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
  • Los viales fáciles de llenar con abertura de cuello amplio requieren microinsertos de 6mm de diámetro.
  • Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
  • Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
  • Obtenga una recuperación óptima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Seleccione el accesorio para su muestra.
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
  • Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Compatibles con la mayoría de cargadores automáticos de muestras de HPLC y GC.
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas para ver la lista de compatibilidad de los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Vial con cuello para encapsular de 11 mm, boca ancha
Diámetro de la abertura (métrico) 11 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2,0 mL
Volumen residual (métrico) < 170 μl
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 500
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial para encapsular de 11 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.