Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm
Código de producto. 12644045
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Amarillo, Azul, Blanco
Amarillo, Blanco
Amarillo, Rojo, Blanco
Azul
Azul, Blanco
Azul, Blanco, Rojo
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Rojo, Transparente
Azul, Transparente, Rojo
Negro, Azul, Blanco
Negro, Rojo, Blanco
Negro, Transparente, Rojo
Rojo
Rojo, Azul, Blanco
Rojo, Blanco
Rojo, Transparente
Rosa, Rojo, Blanco
Rosa, Transparente, Rojo
Rosa, rojo, blanco, Red, White
Rosa, transparente, rojo, Clear, Red
Transparente
Transparente, Azul, Blanco
Transparente, Blanco
Transparente, Rojo
Transparente, Rojo, Blanco
Verde
Verde, Azul, Blanco
Verde, Rojo, Blanco
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE transparente
PTFE (septo)
PTFE azul/silicona blanca, precortado
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca, de corte en estrella
PTFE rojo/silicona blanca, precortado
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE transparente/caucho rojo sintético
PTFE virgen blanco 0,01 in.
Polietileno moldeado integral
Silicona azul/PTFE
Silicona blanca/PTFE azul, precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Color (sello):
Blanco
Rojo/blanco/rojo
Transparente/rojo
Código de producto. Color Septo unitSize Color (sello)
12644045 Rojo, Transparente PTFE transparente/caucho rojo sintético paquete de 100 -
13151763 Rosa, Transparente, Rojo PTFE transparente/caucho rojo sintético paquete de 100 -
13161763 Rosa, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 -
13171763 Rosa, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca, precortado paquete de 100 -
11598240 Transparente Polietileno moldeado integral paquete de 100 -
12463738 Azul Polietileno moldeado integral paquete de 100 -
12473738 Verde Polietileno moldeado integral paquete de 100 -
12483738 Rojo Polietileno moldeado integral paquete de 100 -
12403748 Negro, Transparente, Rojo PTFE transparente/caucho rojo sintético paquete de 100 -
10406122 Verde PTFE transparente/caucho rojo sintético paquete de 100 Transparente/rojo
13160963 Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100 -
13190963 Negro, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 -
12483758 Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 -
12443768 Verde, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado paquete de 100 -
12613775 Rojo, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado paquete de 100 -
11518180 Azul, Rojo, Transparente Caucho natural rojo/PTFE transparente paquete de 500 -
11578180 Azul, Blanco Silicona blanca/PTFE azul, precortado paquete de 500 -
13476946 Azul, Transparente, Rojo PTFE transparente/caucho rojo sintético paquete de 1000 -
11921563 Transparente, Rojo PTFE transparente/caucho rojo sintético paquete de 100 -
11901583 Azul, Transparente, Rojo PTFE transparente/caucho rojo sintético paquete de 100 -
15219106 Rosa, transparente, rojo, Clear, Red PTFE transparente/caucho rojo sintético paquete de 100 -
12443748 Transparente, Blanco PTFE virgen blanco 0,01 in. paquete de 100 -
10221145 Azul PTFE virgen blanco 0,01 in. paquete de 100 Blanco
12463748 Verde PTFE virgen blanco 0,01 in. paquete de 100 Blanco
12473748 Rojo PTFE virgen blanco 0,01 in. paquete de 100 Blanco
12483748 Amarillo, Blanco PTFE virgen blanco 0,01 in. paquete de 100 -
12493748 Transparente PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100 Rojo/blanco/rojo
10179614 Azul PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100 Rojo/blanco/rojo
13170963 Amarillo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100 Rojo/blanco/rojo
12443758 Transparente, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 -
10547445 Azul, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 -
12473758 Verde, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 -
15276896 Rosa, rojo, blanco, Red, White PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 -
12493758 Amarillo, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100 -
13287579 Transparente, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado paquete de 100 -
10027634 Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado paquete de 100 -
12433768 Negro, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado paquete de 100 -
12463768 Amarillo, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado paquete de 100 -
10538785 Transparente, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca, de corte en estrella paquete de 100 -
11558180 Azul Polietileno moldeado integral paquete de 500 -
11538180 Azul PTFE (septo) paquete de 500 Blanco
11588180 Azul Silicona azul/PTFE paquete de 500 -
10064052 Rojo PTFE virgen blanco 0,01 in. 500 PCS Blanco
11548180 Azul, Blanco, Rojo Silicona blanca/PTFE rojo paquete de 500 -
11568180 Azul PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo paquete de 500 Rojo/blanco/rojo
45 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12644045
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ C401151R
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm son fáciles de aplicar y retirar, y son totalmente compatibles con todos los viales Snap-It.
Elimine la necesidad de herramientas de apriete o destapado con los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm Thermo Scientific™. Son fáciles de aplicar y retirar, y totalmente compatibles con todos los viales Snap-It. El área abierta ampliada permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial. Estos tapones de polietileno químicamente inertes son adecuados para la mayoría de aplicaciones de cromatografía y son una opción económica para las aplicaciones rutinarias de HPLC, GC y IC, pero con una propiedad de sellado menor y capacidad cero de resellado. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Los tapones eliminan la necesidad de herramientas de apriete o destapóndo
  • Fáciles de aplicar y de retirar de los viales
  • Disponibles en variedad de colores y tipos de septos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Tapón a presión de 11 mm, orificio de 6 mm
Color Rojo, Transparente
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, de baja densidad
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE transparente/caucho rojo sintético
Línea de productos National Snap-It
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,0 mm
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales Snap-It nacionales de 11 mm
Tipo de producto A presión
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.