Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm
Código de producto. 12493748
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Amarillo, Azul, Blanco
Amarillo, Blanco
Amarillo, Rojo, Blanco
Azul
Azul, Blanco
Azul, Blanco, Rojo
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Rojo, Transparente
Azul, Transparente, Rojo
Negro, Azul, Blanco
Negro, Rojo, Blanco
Negro, Transparente, Rojo
Rojo
Rojo, Azul, Blanco
Rojo, Blanco
Rojo, Transparente
Rosa, Rojo, Blanco
Rosa, Transparente, Rojo
Rosa, rojo, blanco, Red, White
Rosa, transparente, rojo, Clear, Red
Transparente
Transparente, Azul, Blanco
Transparente, Blanco
Transparente, Rojo
Transparente, Rojo, Blanco
Verde
Verde, Azul, Blanco
Verde, Rojo, Blanco
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE transparente
PTFE (septo)
PTFE azul/silicona blanca, precortado
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca, de corte en estrella
PTFE rojo/silicona blanca, precortado
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE transparente/caucho rojo sintético
PTFE virgen blanco 0,01 in.
Polietileno moldeado integral
Silicona azul/PTFE
Silicona blanca/PTFE azul, precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Color (sello):
Blanco
Rojo/blanco/rojo
Transparente/rojo
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Color Septo Color (sello) unitSize
12493748 Transparente PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Rojo/blanco/rojo paquete de 100
13151763 Rosa, Transparente, Rojo PTFE transparente/caucho rojo sintético - paquete de 100
13161763 Rosa, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca - paquete de 100
13171763 Rosa, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca, precortado - paquete de 100
11598240 Transparente Polietileno moldeado integral - paquete de 100
12463738 Azul Polietileno moldeado integral - paquete de 100
12473738 Verde Polietileno moldeado integral - paquete de 100
12483738 Rojo Polietileno moldeado integral - paquete de 100
12403748 Negro, Transparente, Rojo PTFE transparente/caucho rojo sintético - paquete de 100
10406122 Verde PTFE transparente/caucho rojo sintético Transparente/rojo paquete de 100
12644045 Rojo, Transparente PTFE transparente/caucho rojo sintético - paquete de 100
13160963 Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - paquete de 100
13190963 Negro, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca - paquete de 100
12483758 Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca - paquete de 100
12443768 Verde, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado - paquete de 100
12613775 Rojo, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado - paquete de 100
11518180 Azul, Rojo, Transparente Caucho natural rojo/PTFE transparente - paquete de 500
11578180 Azul, Blanco Silicona blanca/PTFE azul, precortado - paquete de 500
13476946 Azul, Transparente, Rojo PTFE transparente/caucho rojo sintético - paquete de 1000
11921563 Transparente, Rojo PTFE transparente/caucho rojo sintético - paquete de 100
11901583 Azul, Transparente, Rojo PTFE transparente/caucho rojo sintético - paquete de 100
15219106 Rosa, transparente, rojo, Clear, Red PTFE transparente/caucho rojo sintético - paquete de 100
12443748 Transparente, Blanco PTFE virgen blanco 0,01 in. - paquete de 100
10221145 Azul PTFE virgen blanco 0,01 in. Blanco paquete de 100
12463748 Verde PTFE virgen blanco 0,01 in. Blanco paquete de 100
12473748 Rojo PTFE virgen blanco 0,01 in. Blanco paquete de 100
12483748 Amarillo, Blanco PTFE virgen blanco 0,01 in. - paquete de 100
10179614 Azul PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Rojo/blanco/rojo paquete de 100
13170963 Amarillo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Rojo/blanco/rojo paquete de 100
12443758 Transparente, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca - paquete de 100
10547445 Azul, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca - paquete de 100
12473758 Verde, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca - paquete de 100
15276896 Rosa, rojo, blanco, Red, White PTFE rojo/silicona blanca - paquete de 100
12493758 Amarillo, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca - paquete de 100
13287579 Transparente, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado - paquete de 100
10027634 Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado - paquete de 100
12433768 Negro, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado - paquete de 100
12463768 Amarillo, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado - paquete de 100
10538785 Transparente, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca, de corte en estrella - paquete de 100
11558180 Azul Polietileno moldeado integral - paquete de 500
11538180 Azul PTFE (septo) Blanco paquete de 500
11588180 Azul Silicona azul/PTFE - paquete de 500
10064052 Rojo PTFE virgen blanco 0,01 in. Blanco 500 PCS
11548180 Azul, Blanco, Rojo Silicona blanca/PTFE rojo - paquete de 500
11568180 Azul PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Rojo/blanco/rojo paquete de 500
45 options
Código de producto. 12493748
Marca: Thermo Scientific™ C401153
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm son fáciles de aplicar y retirar, y son totalmente compatibles con todos los viales Snap-It.
Elimine la necesidad de herramientas de apriete o destapado con los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm Thermo Scientific™. Son fáciles de aplicar y retirar, y totalmente compatibles con todos los viales Snap-It. El área abierta ampliada permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial. Estos tapones de polietileno químicamente inertes son adecuados para la mayoría de aplicaciones de cromatografía y son una opción económica para las aplicaciones rutinarias de HPLC, GC y IC, pero con una propiedad de sellado menor y capacidad cero de resellado. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Aplicación y retirada fáciles
  • Sellado mejorado frente a la evaporación de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Rojo/blanco/rojo
Descripción Tapón a presión de 11 mm, orificio de 6 mm
Color Transparente
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, de baja densidad
Septo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Línea de productos National Snap-It
Cantidad 100/Pk.
Grosor (métrico) 1,0 mm
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales Snap-It nacionales de 11 mm
Tipo de producto A presión
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.