Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 11 mm.
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 11 mm.
Código de producto. 15290369| Código de producto. | Color | Septo | Material | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15290369 | plata | Disco de PTFE sólido con junta de silicona | aluminio, Silicone, Aluminum | Tapón para encapsular | paquete de 100 |
| 11513840 | Plata, Transparente, Septos transparentes | PTFE transparente/caucho | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 11971533 | Plata, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo natural | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 10734556 | Plata, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo natural | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12450058 | Azul, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo natural | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12460058 | Verde, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo natural | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12470058 | Rojo, Transparente | PTFE transparente/caucho rojo natural | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12480058 | Amarillo, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo natural | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 11991523 | Plata, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 11971523 | Plata, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12413738 | Azul, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12423738 | Verde, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12433738 | Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12143771 | Plata, Rojo | PTFE/caucho rojo sintético | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 10571713 | Azul, Rojo | PTFE/caucho rojo sintético | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 12483798 | Verde, Rojo | PTFE/caucho rojo sintético | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 10458083 | Rojo | PTFE/caucho rojo sintético | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 12413808 | Amarillo, Rojo | PTFE/caucho rojo sintético | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 11518170 | plata | Ninguno | Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11961573 | Dorado, Rojo, Transparente | Caucho de tipo 7/PTFE (septum) | Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11558160 | Gris (septum), azul | Clorobutilo gris/PTFE | Clorobutilo/PTFE (septum), aluminio, Aluminum | Tapón para encapsular | paquete de 500 |
| 12376838 | Plata, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero | De rosca (magnético) | paquete de 500 |
| 12719296 | Plata, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Acero | De rosca (magnético) | paquete de 500 |
| 12366838 | Plata, Azul | Silicona azul/PTFE | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero | De rosca (magnético) | paquete de 500 |
| 10301195 | Azul, Rojo | Silicona azul/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 11523840 | Plata, Rojo, Blanca | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 11568150 | Plata, Rojo, Transparente | PTFE transparente/caucho de clorobutilo rojo, sin azufre | Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | Tapón para encapsular con septum | paquete de 500 |
| 11776483 | Transparente, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polietileno | A presión | 500 PCS |
| 11588150 | Rojo, Transparente | PTFE transparente/caucho de clorobutilo rojo, sin azufre | Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11578150 | Plata, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11941573 | Azul, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11951573 | Verde, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11971573 | Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 15280369 | plata | Disco de aluminio sólido con junta de silicona | aluminio, Silicone | Tapón para encapsular | paquete de 100 |
| 12346838 | - | Silicona/PTFE | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | Septo de PTFE/silicona | paquete de 100 |
| 15210349 | plata | Disco de aluminio sólido con junta de silicona | aluminio, Silicone | Tapón para encapsular | paquete de 100 |
| 11588160 | Plata, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11598160 | Plata, Azul | Silicona azul/PTFE | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11558150 | Plata, Azul | Silicona azul/PTFE, precortado | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 15220349 | Blanco o transparente (septum), White, Clear | Silicona/PTFE virgen (septum) | aluminio, Silicone, Aluminum | Tapón para encapsular | paquete de 1000 |
| 11518160 | Plata, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11598170 | Transparente | - | de baja densidad | A presión | 1000 PCS |
| 11528180 | Transparente | Ninguno | de baja densidad | A presión | paquete de 1000 |
| 10343515 | plata | Disco de PTFE sólido | Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
Artikelnummer. 15290369
Marke: Thermo Scientific™ C40116AE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Reduzca al mínimo la contaminación por manipulación con tapones previamente ensamblados y septos; compatibles con la mayoría de muestreadores automáticos para HPLC y GC.
Reduzca al mínimo la contaminación por manipulación con tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos Thermo Scientific™ de 11 mm, compatibles con la mayoría de muestreadores para HPLC y GC. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, National™ o Chromacol™.
Información para pedidos:
Los tapones se envían en bolsas de polietileno para evitar la contaminación durante el transporte.
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | 11mm Tapa ondulada , 5.5mm Agujero |
| Color | plata |
| Material | aluminio, Silicone, Aluminum |
| Septo | Disco de PTFE sólido con junta de silicona |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 0.25mm |
| Tamaño del tapón | 11mm |
| Para utilizar con (equipo) | 11 mm Crimp Top Vials |
| Diámetro del orificio (métrico) | 5.5 mm |
| Tipo de producto | Tapón para encapsular |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.