Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para vieles de muestreadores automáticos de 11 mm
Código de producto. p-6062327
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μl
De 250 a 450 μL
Tipo de producto:
Inserto de viales de muestreador automático
Manguito de soporte del vial
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de producto unitSize
12450088 200 μl Inserto de viales de muestreador automático paquete de 100
11538190 De 250 a 450 μL Manguito de soporte del vial paquete de 100
2 options
Código de producto. 12450088
Marca: Thermo Scientific™ C4012529L
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio o polipropileno transparente, estos insertos de 11 mm están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables de 250 μl a 450 μl.
Los insertos para viales de muestreadores automáticos de 11 mm Thermo Scientific™ National se fabrican con vidrio o polipropileno transparente y están disponibles en una amplia variedad de configuraciones para su uso con viales para muestreadores automáticos para HPLC o GC. Los intervalos de volumen utilizable oscilan entre 250 μl y 450 μl. En los casos en los que los niveles de iones inorgánicos deben ser mínimos, el uso de plástico puede ser preferible al vidrio más convencional. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Los insertos de punto de extracción son una opción económica para aplicaciones no críticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Material Vidrio
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 200 μl
Para utilizar con (aplicación) Micro Sampling
Tipo de inserto Inserts for HPLC and GC Vials
Tipo de empaquetado 1 Pack of 100
Modelo Punto de extracción
Volumen residual (métrico) <2 μL
Estilo de la base Cónicos
Volumen total (métrico) 200 μl
Cantidad 100
Volume (Metric) Usable 175 μL
Para utilizar con (equipo) HPLC de 8 mm, vial de muestreador automático GC
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Altura (métrico) 31 mm
Tipo de producto Inserto de viales de muestreador automático
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.