Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para vieles de muestreadores automáticos de 11 mm
Descripción
Los insertos para viales de muestreadores automáticos de 11 mm Thermo Scientific™ National se fabrican con vidrio o polipropileno transparente y están disponibles en una amplia variedad de configuraciones para su uso con viales para muestreadores automáticos para HPLC o GC. Los intervalos de volumen utilizable oscilan entre 250 μl y 450 μl. En los casos en los que los niveles de iones inorgánicos deben ser mínimos, el uso de plástico puede ser preferible al vidrio más convencional. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Los insertos de punto de extracción son una opción económica para aplicaciones no críticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Manguito de soporte de vial de plástico solo para 09-CTV |
| Color | Clear |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | Polietileno |
| Volumen (métrico) | De 250 a 450 μL |
| Cantidad | 100 |
| Para utilizar con (equipo) | 09-CTV Vial |
| Tipo de producto | Manguito de soporte del vial |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.