Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca/para encapsular de vidrio ámbar de 11 mm
Description
Para su uso con tapones a presión o cierres de rosca de aluminio, estos viales de vidrio ámbar de 11 mm de alta calidad son de 2 mL, 12 x 32 mm y se ajustan a la mayoría de marcas de muestreadores automáticos. Fabricados con calidad superior 51A (tipo 1, clase B), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo ScientificTM, Thermo ScientificTM NationalTM y Thermo ScientificTM ChromacolTM.
Los viales fáciles de llenar con abertura de cuello amplio requieren microinsertos de 6 mm de diámetro.
Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
Obtenga una recuperación óptima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Seleccione el accesorio para su muestra.
Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
El inserto de punto de precisión minimiza la pérdida de muestras residuales.
Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Compatibles con la mayoría de cargadores automáticos de muestras de HPLC y GC.
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas para ver la lista de compatibilidad de los muestreadores automáticos.
Specifications
Specifications
| Descripción | Vial I-D de vidrio ámbar, 2 mL, Target LoVial |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 11 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Tipo de inserto | None |
| Volumen residual (métrico) | < 170 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1,8 mL |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.