Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca/para encapsular de vidrio ámbar de 11 mm
Código de producto. 10739285
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 mL
300 μl
500 μl
1,4 mL
2 mL
2,0 mL
Marking Spot:
No
Sí
Tipo de producto:
Vial Snap-It de 11 mm
Vial a presión con inserto de vidrio fundido MacroVial, vidrio ámbar
Vial a presión de 11 mm, silanizado
Vial con inserto de vidrio fundido MacroVial, I-D de vidrio ámbar
Vial con tapón a presión de 11 mm
Vial con tapón de rosca de 11 mm, silanizado
Vial para encapsular de 11 mm
Cantidad:
Paquete de 100
Paquete de 500
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. 10739285
Marca: Thermo Scientific™ 2CV(A)
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con tapones a presión o cierres de rosca de aluminio, estos viales de vidrio ámbar de 11 mm de alta calidad son de 2 mL, 12 x 32 mm y se ajustan a la mayoría de marcas de muestreadores automáticos.
Para su uso con tapones a presión o cierres de rosca de aluminio, estos viales de vidrio ámbar de 11 mm de alta calidad son de 2 mL, 12 x 32 mm y se ajustan a la mayoría de marcas de muestreadores automáticos. Fabricados con calidad superior 51A (tipo 1, clase B), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo ScientificTM, Thermo ScientificTM NationalTM y Thermo ScientificTM ChromacolTM.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
Los viales fáciles de llenar con abertura de cuello amplio requieren microinsertos de 6 mm de diámetro.
Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
Obtenga una recuperación óptima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Seleccione el accesorio para su muestra.
Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
El inserto de punto de precisión minimiza la pérdida de muestras residuales.
Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Compatibles con la mayoría de cargadores automáticos de muestras de HPLC y GC.
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas para ver la lista de compatibilidad de los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial con cuello para encapsular de 11 mm, boca ancha
Diámetro de la abertura (métrico) 11 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2,0 mL
Tipo de inserto None
Volumen residual (métrico) < 170 μl
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Para capsular
Cantidad Paquete de 500
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial para encapsular de 11 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.