Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Red, Center hole, Assembled septum
Código de producto. p-7113910 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Beige, Rojo-naranja, Rojo
Rojo, Blanco
Rojo, Rojo-naranja, Transparente
Material (revestimiento):
Caucho natural/butilo/TEF
Caucho y teflón rojos
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11884870 Rojo, Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/butilo/TEF 1 mm paquete de 1000
11824890 Beige, Rojo-naranja, Rojo Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 1000
10108214 Rojo, Blanco Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
3 options
Código de producto. 11884870
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
  • 11mm
  • Tapón de aluminio
  • Rojo
  • Orificio central
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho natural/butilo/TEF
Color Rojo, Rojo-naranja, Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales para encapsular de 11 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular