Learn More
Brady™ Etiqueta de impresora de etiquetas de polietileno
Código de producto. 11767114
Change view
Click to view available options
:
Color: gris; dimensiones: 30,63 × 19,25 mm (An × Al); cantidad: 100/paquete
Código de producto.
11767114 Color: gris; dimensiones: 30,63 × 19,25 mm (An × Al); cantidad: 100/paquete
1 options
Código de producto. 11767114
Marca: Brady™ 114938
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Sensible a la presión
Color Gris
Acabado Mate
Material Polietileno
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de etiquetas
Para utilizar con (aplicación) Comunicación de datos y voz, marcado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 100/Paq.
Forma Rectangle
Tamaño (métrico) 30,63 x 19,25 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (métrico) 0,144 mm
Repetición vertical (métrico) 58,72 mm
Dimensions (LxW) 19,25 x 30,63 mm
Anchura (métrico) 30,63 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 19,25 mm
Altura (métrico) 19,25 mm
Altura del área de impresión (métrico) 30,63 mm