Learn More
Hanna Instruments™ Reactivos de repuesto para kits de pruebas químicas
Descripción
Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la caducidad fecha en cada paquete o frasco para su trazabilidad. Los juegos de reactivos de valoración de repuesto proporcionan un ahorro significativo en los costes en comparación con la compra de un kit de prueba completamente nuevo.
Los reactivos de repuesto para kits de pruebas químicas están disponibles para los siguientes kits de pruebas químicas:
- Kit de prueba de acidez
- Kit de pruebas de alcalinidad
- Kit de prueba de ácido ascórbico
- Kit de prueba de dióxido de carbono
- Kit de prueba de cloruro
- Kit de prueba de oxígeno disuelto
- Kit de prueba de cloro libre y total (rango bajo, medio y alto)
- Kit de pruebas de cloro libre
- Kit de pruebas de cloro total
- Kit de prueba de hierro (rango media)
- Kit de pruebas de fosfato
- Kit de prueba de salinidad
- Kit de prueba de sulfito
- Kit de prueba de dureza total
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de sulfito |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de pruebas químicas de sulfito HI3822 |
| Incluye | Frascos con tapa protectora e instrucciones |
| Nº de pruebas | 110 |
| Cantidad | Conjunto de 1 |
| temp | De 0 a 20 mg/l y de 0 a 200 mg/l |
| Suficiente para | Dos rangos |
| Método de prueba | Yodométrico |
| Tipo | Juego de reactivos |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.