Learn More
11-oxo-mogroside V, MedChemExpress
Descripción
11-oxo-mogroside V is a natural sweetener that exhibits strong antioxidant activity. It exhibits significant inhibitory effects on reactive oxygen species (O2-, H2O2 and *OH) with EC50 of 4.79, 16.52, and 146.17 μg/mL, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-oxo-mogroside V |
| CAS | 126105-11-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C60H100O29 |
| Cantidad | 1 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (77.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]([C@@](CC[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)O)([H])O[C@@H]1CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)C3(C)C)([H])C3=CC4)(C(C[C@@]56C)=O)[C@]4([H])[C@@]5(CC[C@]6([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)(O)C)O[C@H](O[C@H](CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO)[C@@H](O)[C@@H]8O)[C@@H]8O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]9O)O)([H])O[C@@H]9CO)C |
| Peso molecular (g/mol) | 1285.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1285.42 |
| Mostrar más |