Learn More
Yoduro de 11-cloro-1,1'-di-n-propil-3,3,3',3'-tetrametil-10,12-trimetilenindatricarbocianina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7031172
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15495135 1 g 1 g
15405145 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15495135
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32150.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207399-07-3 | C36H44ClIN2 | 667.116 g/mol
11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide is used as a laser and IR dye. It is also used as lithographic computer to plate laser applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de 11-cloro-1,1′-di-n-propil-3,3,3′,3′-tetrametil-10,12-trimetilenindatricarbocianina se utiliza como láser IR y de colorante. También se utiliza como ordenador litográfico para aplicaciones de láser de placas.
Solubilidad
Es soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207399-07-3
Fórmula molecular C36H44ClIN2
Peso molecular (g/mol) 667.116
Número MDL MFCD00191907
Clave InChI IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-2-2-chloro-3-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2h-indol-2-ylidene ethylidene-1-cyclohexen-1-yl ethenyl-3,3-dimethyl-1-propylindolium iodide
PubChem CID 118987185
Nombre IUPAC 2-[(2E)-2-[2-cloro-3-[(E)-2-(3,3-dimetil-1-propilindol-1-io-2-il)etenil]ciclohex-2-en-1-ilideno]etilideno]-3,3-dimetil-1-propilindol; yoduro
SMILES CCCN1C2=CC=CC=C2C(C1=CC=C3CCCC(=C3Cl)C=CC4=[N+](C5=CC=CC=C5C4(C)C)CCC)(C)C.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
Punto de fusión 232°C to 234°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad It is soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 667.12
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide