Learn More
11-Bromo-1-undeceno, 95 % 25 g, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484897 5 g 5 g
11494897 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21849.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7766-50-9 | C11H21Br | 233.193 g/mol
11-Bromo-1-undecene is used in advanced polymer dielectrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 11-bromo-1-undeceno se utiliza en dieléctricos de polímeros avanzados.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 0,2422 mg/l a 25 °C (est.).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7766-50-9
Fórmula molecular C11H21Br
Peso molecular (g/mol) 233.193
Número MDL MFCD00040825
Clave InChI YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 11-bromo-1-undecene, 10-undecenyl bromide, 1-bromo-10-undecene, undec-10-enyl bromide, 11-bromo-undec-1-ene, 1-undecene, 11-bromo, 11-bromoundecene, undecylenyl bromide, n-undecylenic bromide, w-undecylenyl bromide
PubChem CID 284148
Nombre IUPAC 11-bromoundec-1-eno
SMILES C=CCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Bromo-1-undecene
Densidad 1.063
Punto de ebullición 149°C to 150°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.96
Índice de refracción 1.469
Cantidad 5 g
Beilstein 1753231
Información de solubilidad Soluble in water,0.2422mg/L @ 25°C (est).
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.2
Porcentaje de pureza 96%