Learn More
IBA Lifesciences 10 tampones CI
Código de producto. 17237750 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
85 ml
Código de producto. 17237750
Marca: IBA Lifesciences 66320085
Tampón de aislamiento celular que contiene 10 PBS con 10 mM de EDTA y un 5 % de BSA
  • 10 tampones CI
  • 10 tampones concentrados adecuados para el aislamiento celular
  • Contiene 10 PBS con 10 mM de EDTA y un 5 % de BSA
Especificaciones
Formulación 10 PBS con 10 mM de EDTA y un 5 % de BSA
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Tampón para aislamiento celular y tinción
Cantidad 1 unidad
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer CI (10x) for cell isolation
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium azide
Para uso exclusivo en investigación.