Learn More
Invitrogen™ Assay Buffer (10X)
Código de producto. 10397784
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 mL
Tamaño de la unidad:
150 ml
10397784 150 mL 150 ml
1 options
Código de producto. 10397784
Marca: Invitrogen™ T2187
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza en inmunoensayos y en Western blotting y Southern blotting para conjugados de sustrato de fosfatasa alcalina Tropix™.
  • Cantidad: 150mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de ensayo
Cantidad 150 mL
Formulario Líquido
Tipo de sustrato Tropix
Contenido y almacenamiento Almacene el producto a 4 °C.
Condiciones de envío Temperatura ambiente