Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio ámbar de abertura amplia de 10mm
Product Code. 13181683
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
450 μL
2,0 mL
Material:
Amber Glass, Vidrio
Vidrio
Marking Spot:
No
Sí
Tipo de inserto:
Inserto fundido de 350 μL
Ninguno
Unit Size:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Material Marking Spot Tipo de inserto unitSize
13181683 2,0 mL Amber Glass, Vidrio No Ninguno paquete de 100
12413648 2,0 mL Vidrio Sí Ninguno paquete de 100
12453708 450 μL Vidrio No Inserto fundido de 350 μL paquete de 100
12483708 2,0 mL Vidrio Sí Ninguno paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13181683 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. C40102
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Seleccione uno de estos viales de vidrio ámbar de alta calidad diseñados para adaptarse a una amplia variedad de muestreadores automáticos.
Seleccione uno de estos viales de vidrio ámbar de alta calidad diseñados para adaptarse a una amplia variedad de muestreadores automáticos. Fabricados con un vidrio ámbar 51A (tipo 1, clase B) de calidad superior, estos viales de rosca de vidrio ámbar de abertura ancha de 10 mm Thermo Scientific™ tienen un acabado de rosca 10-425.
Elija el vial correcto según sus necesidades. 
  • Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
  • Identifique las muestras y el volumen utilizando la etiqueta de escritura graduada que se suministra en ciertos viales.
  • Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Elija el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Vidrio ámbar, 2 mL
Diámetro de la abertura (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Amber Glass, Vidrio
Volumen (métrico) 2,0 mL
Tipo de inserto Ninguno
Volumen residual (métrico) < 170 μl
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Con rosca
Cantidad 100
Tamaño del tapón 10-425
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial con cierre de rosca 10-425
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.