Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio ámbar de abertura amplia de 10mm
Descripción
Seleccione uno de estos viales de vidrio ámbar de alta calidad diseñados para adaptarse a una amplia variedad de muestreadores automáticos. Fabricados con un vidrio ámbar 51A (tipo 1, clase B) de calidad superior, estos viales de rosca de vidrio ámbar de abertura ancha de 10 mm Thermo Scientific™ tienen un acabado de rosca 10-425.
- Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
- Identifique las muestras y el volumen utilizando la etiqueta de escritura graduada que se suministra en ciertos viales.
- Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Elija el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
- Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vidrio ámbar; silanizado; etiqueta de identificación; 2 mL |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 10 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 2,0 mL |
| Tipo de inserto | Ninguno |
| Volumen residual (métrico) | < 170 μl |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.