Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 10 mm, negro, con orificio central, rosca 10-425 con septum
Código de producto. p-7113897 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco, Negro
Beige, Blanca, Negro
Beige, Rojo-naranja, Negro
Negra, Rojo, Blanca
Rojo, Blanco, Negro
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11822562 Beige, Blanca, Negro Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
11727577 Beige, Rojo-naranja, Negro Caucho natural/TEF 1,3 mm paquete de 1000
11762448 Negra, Rojo, Blanca Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11772448 Rojo, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11782448 Azul, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
11814860 Rojo, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11822562
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
  • 10 mm
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Rosca 10-425
  • Sellado combinado
  • Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Diámetro de la abertura (métrico) 7 mm
Color Beige, Blanca, Negro
Diámetro exterior (imperial) 10 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,5 mm
Tamaño del tapón 10-425
Tipo de producto Tapón de rosca