Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático con rosca transparente sin montar de 10mm.
Código de producto. 12473698
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
10-425 mm
Volumen (métrico):
2 mL
Color del tapón:
Azul claro
Blanco
Negro
Incluye:
Vial: C4010-1, Tapón: C4010-35W
Vial: C4010-1, Tapón: C4010-60A
Vial: C4010-1W, Tapón: C4010-35W
Vial: C4010-1W, Tapón: C4010-55BLK
Vial: C4010-1W, Tapón: C4010-60A
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Volumen (métrico) Color del tapón Incluye unitSize
12473698 10-425 mm 2 mL Negro Vial: C4010-1W, Tapón: C4010-55BLK paquete de 100
12463678 10-425 mm 2 mL Azul claro Vial: C4010-1, Tapón: C4010-60A paquete de 100
12403688 10-425 mm 2 mL Azul claro Vial: C4010-1W, Tapón: C4010-60A paquete de 100
12423698 10-425 mm 2 mL Blanco Vial: C4010-1, Tapón: C4010-35W paquete de 100
12453698 10-425 mm 2 mL Blanco Vial: C4010-1W, Tapón: C4010-35W paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12473698 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C401097W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos previamente montados.
Los prácticos kits de viales transparentes de 10 mm Thermo Scientific™ National (sin montar) permiten ahorrar tiempo en la preparación de muestras y reducen el riesgo de contaminación. Cada kit incluye 100 viales transparentes y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes.
  • Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos.
  • Los viales I-D™ incluyen una etiqueta de escritura con graduaciones.
  • Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
  • Los tapones con septos no están colocados en los viales (envasados en bolsas de polietileno independientes).
Incluye:
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Descripción I-D de vidrio transparente; tapón negro; septo de PTFE/silicona, corte en estrella; 2 mL
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE/silicona
Incluye Vial: C4010-1W, Tapón: C4010-55BLK
N.° por paquete 100
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm)
Tamaño del tapón 10-425 mm
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric)
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Cómodo kit de viales de rosca sin montar
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.