Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático con rosca transparente sin montar de 10mm.
Descripción
Los prácticos kits de viales transparentes de 10 mm Thermo Scientific™ National (sin montar) permiten ahorrar tiempo en la preparación de muestras y reducen el riesgo de contaminación. Cada kit incluye 100 viales transparentes y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes.
- Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos.
- Los viales I-D™ incluyen una etiqueta de escritura con graduaciones.
- Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
- Los tapones con septos no están colocados en los viales (envasados en bolsas de polietileno independientes).
Incluye:
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanco |
| Descripción | Vidrio transparente; tapón blanco, septo de PTFE/silicona; 2 mL |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | PTFE/silicona |
| Incluye | Vial: C4010-1, Tapón: C4010-35W |
| N.° por paquete | 100 |
| Volumen total (métrico) | 2 mL |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.