Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de abertura ancha de 10 mm
Código de producto. 12433718
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
450 μL
1,5 mL
2,0 mL
Marking Spot:
No
Sí
Tipo de inserto:
Depósito de reactivo de 150 μL
Inserto fundido de 350 μL
Ninguno
Material:
Vidrio
Unit Size:
paquete de 100
Product Code. Volumen (métrico) Marking Spot Tipo de inserto Material unitSize
12433718 1,5 mL No Depósito de reactivo de 150 μL Vidrio paquete de 100
10171962 2,0 mL No Ninguno Vidrio paquete de 100
12443638 2,0 mL Sí Ninguno Vidrio paquete de 100
11917318 450 μL No Inserto fundido de 350 μL Vidrio paquete de 100
12463708 2,0 mL No Ninguno Vidrio paquete de 100
12201162 2,0 mL Sí Ninguno Vidrio paquete de 100
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12433718
Brand: Thermo Scientific™ C4010V1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Seleccione uno de estos viales de rosca de vidrio transparente de abertura ancha que están fabricados con vidrio transparente (tipo 1, clase A) y tienen un acabado de rosca 10-425.
Seleccione uno de estos viales de rosca de vidrio transparente de abertura ancha de 10 mm Thermo Scientific™ que están fabricados con vidrio transparente (tipo 1, clase A) y tienen un acabado de rosca 10-425.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
  • Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
  • Identifique las muestras y el volumen utilizando la etiqueta de escritura graduada que se suministra en ciertos viales.
  • Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Elija el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro de la abertura (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1,5 mL
Tipo de inserto Depósito de reactivo de 150 μL
Modelo Microvial cónico Micro-V transparente con depósito de reactivo de 150 μL
Volumen residual (métrico) <4 μL
Estilo de la base Base cónica
Volumen total (métrico) 1,5 mL
Tipo de tapón Con rosca
Cantidad 100
Tamaño del tapón 10-425
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 1,1 mL
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial con cierre de rosca 10-425
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.