Learn More
Thermo Scientific™ Kit de roscas transparentes certificadas de 10 mm, viales de vidrio transparente de 2 mL con cierres de PTFE/silicona unidos
Descripción
Estos viales e insertos con cierre de rosca de boca ancha de 10 mm Thermo Scientific™ National™ están fabricados con vidrio transparente (tipo 1, clase A) y tienen un acabado de rosca 10-425. El diseño de boca con cuello ancho facilita el llenado y requiere microinsertos de 6 mm de diámetro.
- Obtenga la máxima extracción de muestras sin necesidad de utilizar insertos independientes.
- Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Elija el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
- El inserto de punto de precisión minimiza la pérdida de muestras residuales.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
- Jasco
- PerkinElmer
- Shimadzu
- Varian
- Waters
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial de vidrio transparente de 2 mL certificado, rosca 10-425 |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | PTFE/silicona |
| N.° por paquete | 100 |
| Línea de productos | LC-GC CERT |
| Material del cierre | PTFE unido, silicona |
| Tipo de tapón | Tapón roscado |
| Tamaño del tapón | 9-425 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.