Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 10mm
Descripción
Los septos National Target Thermo Scientific™ de 10 mm están diseñados para utilizarlos con tapones de rosca 10-425.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos para tapones de rosca 10-425 |
| Color | Rojo, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 10 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Single-use |
| Septo | Rojo, sin ranura |
| Tipo de empaquetado | 1 pack of 100 |
| Dureza | 45 °shore |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.