Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 10mm
Descripción
Los septos National Target Thermo Scientific™ de 10 mm están diseñados para utilizarlos con tapones de rosca 10-425.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos para tapones de rosca 10-425 |
| Color | Rojo, Blanco |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Septo | Rojo |
| Dureza | 50 °shore |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tamaño del tapón | 10-425 |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón roscado de 10 a 425 |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.