Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 10mm
Código de producto. 10256613
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Blanco
Rojo, Blanco
Septo:
Azul
PTFE virgen
Rojo
Rojo, sin ranura
Grosor (métrico):
0,25 mm
1,3 mm
1,5 mm
Dureza:
45 °shore
50 °shore
53 °shore
55 °shore
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Grosor (métrico) Dureza unitSize
10256613 Blanco PTFE virgen 0,25 mm 53 °shore paquete de 1000
12443648 Rojo, Blanco Rojo 1,3 mm 50 °shore 100 PCS
12473648 Rojo, Blanco Rojo 1,3 mm 45 °shore paquete de 100
12483648 Azul, Blanco Azul 1,5 mm 55 °shore paquete de 100
12631270 Rojo, Blanco Rojo, sin ranura 1,3 mm 45 °shore paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10256613 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C401010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los septos National Target Thermo Scientific™ de 10 mm están diseñados para utilizarlos con tapones de rosca 10-425.
Los septos National Target Thermo Scientific™ de 10 mm están diseñados para utilizarlos con tapones de rosca 10-425.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos para tapones de rosca 10-425
Color Blanco
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Septo PTFE virgen
Dureza 53 °shore
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 0,25 mm
Tamaño del tapón 10-425
Para utilizar con (equipo) Tapón roscado de 10 a 425
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo de producto Septos
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.