Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 10mm.
Código de producto. 12463648 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul claro
Blanco
Negro
Rojo
Septo:
Ninguno
PTFE azul/silicona blanca, precortado
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca, de corte en estrella
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE rojo/silicona blanca; blando
septo de espuma de polietileno (PE)/PTFE
Color (sello):
Azul/blanco
Marfil/Rojo
Negro
Rojo/blanco
Rojo/blanco/rojo
Sin cierre hermético
Pakningsstørrelse:
paquete de 100
paquete de 1000
Artikelnummer. Color Septo Color (sello) unitSize
12463648 Blanco PTFE rojo/silicona blanca; blando Rojo/blanco paquete de 100
10488848 Azul claro Ninguno Sin cierre hermético paquete de 100
12483698 Negro Ninguno Sin cierre hermético paquete de 100
12413708 Blanco Ninguno Sin cierre hermético paquete de 100
12433648 Azul claro PTFE marfil/caucho rojo Marfil/Rojo paquete de 100
12453648 Negro PTFE rojo/silicona blanca; blando Rojo/blanco paquete de 100
11987298 Azul claro PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Rojo/blanco/rojo paquete de 100
12201172 Azul claro PTFE azul/silicona blanca, precortado Azul/blanco paquete de 100
12493648 Negro PTFE azul/silicona blanca, precortado Azul/blanco paquete de 100
11953426 Azul claro PTFE rojo/silicona blanca Rojo/blanco paquete de 100
12463658 Rojo PTFE rojo/silicona blanca Rojo/blanco paquete de 1000
12473658 Blanco PTFE rojo/silicona blanca Rojo/blanco paquete de 1000
12493658 Negro PTFE rojo/silicona blanca Rojo/blanco paquete de 100
12463668 Azul claro PTFE rojo/silicona blanca, de corte en estrella Rojo/blanco paquete de 100
12433708 Blanco septo de espuma de polietileno (PE)/PTFE Negro paquete de 100
15 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12463648
Brand: Thermo Scientific™ C401035W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm tienen un acabado de rosca 10-425 y están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones.
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm Thermo Scientific™ National™ tienen un acabado de rosca 10-425 y son compatibles con una amplia variedad de muestreadores automáticos. Están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones de HPLC, GC o IC.
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por el manejo.
  • El tapón para almacenamiento tiene una parte superior sólida y un disco de PTFE preinsertado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color (sello) Rojo/blanco
Descripción Blanco; septo PTFE rojo/silicona blanca para Shimadzu
Color Blanco
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE rojo/silicona blanca; blando
Línea de productos National
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tamaño del tapón 10 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de rosca 10-425
Tipo de producto De rosca con parte superior abierta
Vis mere Vis mindre
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.