Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 10mm.
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm Thermo Scientific™ National™ tienen un acabado de rosca 10-425 y son compatibles con una amplia variedad de muestreadores automáticos. Están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones de HPLC, GC o IC.
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por el manejo.
- El tapón para almacenamiento tiene una parte superior sólida y un disco de PTFE preinsertado.
Specifications
Specifications
| Color (sello) | Rojo/blanco |
| Descripción | Negro; septo: PTFE rojo/silicona blanca para Shimadzu |
| Color | Negro |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca; blando |
| Línea de productos | National |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.