Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 10mm.
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm Thermo Scientific™ National™ tienen un acabado de rosca 10-425 y son compatibles con una amplia variedad de muestreadores automáticos. Están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones de HPLC, GC o IC.
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por el manejo.
- El tapón para almacenamiento tiene una parte superior sólida y un disco de PTFE preinsertado.
Spezifikation
Spezifikation
| Color (sello) | Azul/blanco |
| Descripción | Azul claro; septos: Teflón azul/silicona blanca, con corte |
| Color | Azul claro |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno |
| Precortados | Sí |
| Septo | PTFE azul/silicona blanca, precortado |
| Línea de productos | National |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Tamaño del tapón | 10 mm |
| Mehr anzeigen |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.