Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 10mm.
Código de producto. 11953426 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Azul claro
Blanco
Negro
Rojo
Septo:
Ninguno
PTFE azul/silicona blanca, precortado
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca, de corte en estrella
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE rojo/silicona blanca; blando
septo de espuma de polietileno (PE)/PTFE
Color (sello):
Azul/blanco
Marfil/Rojo
Negro
Rojo/blanco
Rojo/blanco/rojo
Sin cierre hermético
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 11953426
Marca: Thermo Scientific™ C401060A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm tienen un acabado de rosca 10-425 y están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones.
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm Thermo Scientific™ National™ tienen un acabado de rosca 10-425 y son compatibles con una amplia variedad de muestreadores automáticos. Están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones de HPLC, GC o IC.
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por el manejo.
  • El tapón para almacenamiento tiene una parte superior sólida y un disco de PTFE preinsertado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Rojo/blanco
Descripción Azul claro; septos: PTFE rojo/silicona blanca
Color Azul claro
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE rojo/silicona blanca
Línea de productos National
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tamaño del tapón 10 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de rosca 10-425
Tipo de producto De rosca con parte superior abierta
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.