Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 10mm.
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm Thermo Scientific™ National™ tienen un acabado de rosca 10-425 y son compatibles con una amplia variedad de muestreadores automáticos. Están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones de HPLC, GC o IC.
- Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
- Los tapones Target 10-425 cuentan con un borde con reborde gracias al cual son aptos para bandejas de muestreadores automáticos japoneses
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Sin cierre hermético |
| Descripción | Azul claro; para viales Target 10-425 |
| Color | Azul claro |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | Ninguno |
| Línea de productos | National |
| Cantidad | 100 |
| Tamaño del tapón | 10 mm |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.