Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales transparentes para muestreador automático montados de 10mm.
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales transparentes de 10 mm Thermo Scientific™ National™ incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno.
- Los kits montados incluyen 100 viales con tapones y septos previamente colocados
- Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en bolsas de polietileno.
- Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento.
- Las bandejas de viales mantienen los viales en vertical para facilitar el llenado y mantener el orden de las muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul claro |
| Descripción | I-D de vidrio transparente; tapón azul claro; septo de PTFE/silicona |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | PTFE/silicona |
| Incluye | Vial: C4010-1W, Tapón: C4010-60A |
| N.° por paquete | 100 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.