Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales transparentes para muestreador automático montados de 10mm.
Código de producto. 12433658
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color del tapón:
Azul claro
Blanco
Negro
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE/silicona
PTFE/silicona, Shimadzu
Teflón virgen blanco
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Marking Spot Color del tapón Septo unitSize
12433658 Sí Blanco PTFE/silicona, Shimadzu paquete de 100
11311660 No Azul claro PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
12473628 Sí Azul claro PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
11993489 No Azul claro Teflón virgen blanco paquete de 100
12403658 No Blanco PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
12473668 No Negro PTFE/silicona 100 PCS
12403678 Sí Negro PTFE/silicona paquete de 100
12453608 Sí Azul claro PTFE/silicona paquete de 100
8 options
Código de producto. 12433658
Marca: Thermo Scientific™ C401057W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Incluye 100 viales transparentes montados previamente con 100 tapones de rosca con septos.
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales transparentes de 10 mm Thermo Scientific™ National™ incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno.
  • Los kits montados incluyen 100 viales con tapones y septos previamente colocados
  • Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en bolsas de polietileno.
  • Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento.
  • Las bandejas de viales mantienen los viales en vertical para facilitar el llenado y mantener el orden de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Descripción I-D de vidrio transparente; tapón blanco; PTFE/silicona, septo Shimadzu
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE/silicona, Shimadzu
Incluye Vial: C4010-1W, Tapón: C4010-35W
N.° por paquete 100
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm)
Tamaño del tapón 10-425 mm
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 10-425 mm
Diámetro del orificio (métrico) 8.5 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico de viales de rosca montado
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.