Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales transparentes para muestreador automático montados de 10mm.
Código de producto. 12403678
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color del tapón:
Azul claro
Blanco
Negro
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE/silicona
PTFE/silicona, Shimadzu
Teflón virgen blanco
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Marking Spot Color del tapón Septo unitSize
12403678 Sí Negro PTFE/silicona paquete de 100
11311660 No Azul claro PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
12473628 Sí Azul claro PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
11993489 No Azul claro Teflón virgen blanco paquete de 100
12403658 No Blanco PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
12433658 Sí Blanco PTFE/silicona, Shimadzu paquete de 100
12473668 No Negro PTFE/silicona 100 PCS
12453608 Sí Azul claro PTFE/silicona paquete de 100
8 options
Código de producto. 12403678
Marca: Thermo Scientific™ C401067W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Incluye 100 viales transparentes montados previamente con 100 tapones de rosca con septos.
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales transparentes de 10 mm Thermo Scientific™ National™ incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno.
  • Los kits montados incluyen 100 viales con tapones y septos previamente colocados
  • Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en bolsas de polietileno.
  • Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento.
  • Las bandejas de viales mantienen los viales en vertical para facilitar el llenado y mantener el orden de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Descripción I-D de vidrio transparente; tapón negro; septo de PTFE/silicona
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE/silicona
Incluye Vial: C4010-1W, Tapón: C4010-35BLK
N.° por paquete 100
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm)
Tamaño del tapón 10-425
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 10-425 mm
Diámetro del orificio (métrico) 8.5 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico de viales de rosca montado
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Datenschutzrichtlinie.