Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático montados de 10mm.
Código de producto. 12413658
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color del tapón:
Azul claro
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Marking Spot Color del tapón unitSize
12413658 No Blanco paquete de 100
12423658 Sí Blanco paquete de 100
12483668 No Negro paquete de 100
12493668 Sí Negro paquete de 100
12443608 Sí Azul claro paquete de 100
5 options
Código de producto. 12413658
Marca: Thermo Scientific™ C401057A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Incluye 100 viales ámbar montados previamente con 100 tapones de rosca y septos.
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales ámbar de 10 mm Thermo Scientific™ National (montado) incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno.
  • Los kits montados incluyen 100 viales con tapones y septos previamente colocados
  • Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en bolsas de polietileno.
  • Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento.
  • Las bandejas de viales mantienen los viales en vertical para facilitar el llenado y mantener el orden de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Descripción Vidrio ámbar; tapón blanco; PTFE/silicona, septo Shimadzu
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Ámbar
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE/silicona, Shimadzu
Incluye Vial: C4010-2, Tapón: C4010-35W
N.° por paquete 100
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm)
Tamaño del tapón 10-425 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 10-425 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico de viales de rosca montado
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.