Learn More
Thermo Scientific™ 10mL Nalgene Oak Ridge Tube o 12 ml Round Tube Adapter
Código de producto. 11864511 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotor Fiberlite F14-6x250 LE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11864511 Rotor Fiberlite F14-6x250 LE 1 PCS
1 options
Código de producto. 11864511 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 00389
Accomode 10ml or 12 ml tubes in the Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250 LE rotor.
Acomode tubos redondos de 10 ml Oak Ridge Nalgene o 12 ml de Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250 LE rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de tubo redondo
Tipo de tubo Tubo Nalgene Oak Ridge de 10 ml, tubo redondo de 12 ml
Capacidad 10, 12 ml
Para utilizar con (equipo) Rotor Fiberlite F14-6x250 LE
Descripción 10mL Nalgene Oak Ridge Tube o 12 ml Round Tube Adapter