Learn More
Thermo Scientific™ 10mL Nalgene Oak Ridge Tube o 12 ml Round Tube Adapter
Descripción
Acomode 10 ml de Nalgene Oak Ridge o 12 ml en in Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy or Fiberlite F15-8x50cy rotores-
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de tubo Ridge |
| Tipo de tubo | Tubo Nalgene Oak Ridge de 10 ml, tubo redondo de 12 ml |
| Capacidad | 10, 12 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy |
| Descripción | 10mL Nalgene Oak Ridge Tube o 12 ml Round Tube Adapter |