Learn More
Fisherbrand™ Tubos de transporte con rosca Capitol Vial de 10 ml con tapones de rosca premontados
Descripción
Elija los tubos de transporte roscados Thermo Scientific™ Capitol Vial de 10 ml y 12 ml con tapones de rosca premontados para líquidos, polvos y muestras de productos. Están fabricados con resina de polipropileno clarificada aprobada por la FDA para una mayor claridad visual.
Características:
- Independiente
- Tubos no estériles
10 ml:
- Graduaciones en incrementos de 1 ml hasta 8 ml
- 15 mm de diámetro interno x 86 mm de longitud (0,59 x 3,38 pulg.)
- Fondo redondo con faldón
- Aplicación principal: transporte de suero
12 ml:
- Líneas de llenado marcadas a 5 ml y 8 ml
- 15 mm de diámetro interno x 96 mm de longitud (0,59 x 3,77 pulg.)
- Fondo cónico con faldón
- Disponibles en color ámbar para muestras fotosensibles
- Para transporte general
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubo de transporte de 10 ml, transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| N.º por caja | 1000 |
| Modelo | Con faldón, fondo redondo |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Para utilizar con (equipo) | Tapones de rosca Capitol Vial (no incluidos) |
| Altura (métrico) | 86 mm |
| Mostrar más |