Learn More
Zuclopenthixol-d4 (-)-10-Camphorsulfonic Acid Salt, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zuclopenthixol-d4 (-)-10-Camphorsulfonic Acid Salt |
| Fórmula molecular | C22 D4 H21 Cl N2 O S . C10 H15 O4 S . H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[(3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol-d4 (-)-10-Camphorsulfonic Acid Salt, (Z)-Clopenthixol-d4 (-)-10-Camphorsulfonic Acid Salt, Cisordinol-d4 (-)-10-Camphorsulfonic Acid Salt, Clopixol-d4 (-)-10-Camphorsulfonic Acid Salt, cis-(Z)-Clopenthixol-d4 (-)-10-Camphorsulfonic Acid Salt, cis-Clopenthixol-d4 (-)-10-Camphorsulfonic Acid Salt, α-Clopenthixol-d4 (-)-10-Camphorsulfonic Acid Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25ClN2OS.C10H16O4S/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26;1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2;7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/b18-5-;/i14D2,15D2; |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N1CCN(CC\C=C/2\c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1.CC5(C)C6CCC5(CS(=O)(=O)[O-])C(=O)C6 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidene)propyl]piperazin-1-yl]-1,1,2,2-tetradeuterio-ethanol;(7,7-dimethyl-2-oxo-norbornan-1-yl)methanesulfonate;hydron |
| Peso molecular (g/mol) | 637.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 636.2396 |