missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tonalide-d11, TRC

Código de producto. 30456017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30456017 10 mg 10 miligramos
30456375 1 mg 1 miligramo
30450260 25 mg 25 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Código de producto. 30456017

Marca: Toronto Research Chemicals TRCT53980310MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tonalide 1,3-methyl,4,8,8-dimethyl-d11
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 D11 H15 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)-ethanone-d11, 5',6',7',8'-Tetrahydro-3',5',5',6',8',8'-hexamethyl-2'-acetonaphthone-d11, AHMT (perfume)-d11, Extralide-d11, Fixolide-d11, NSC 19550-d11
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12H,10H2,1-7H3/i1D3,4D3,5D3,8D,9D
SMILES [2H]c1c(C(=O)C)c(c([2H])c2c1C(CC(C)C2(C)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-[5,8-dideuterio-1,1,2-trimethyl-4,4,7-tris(trideuteriomethyl)tetralin-6-yl]ethanone
Peso molecular (g/mol) 269.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.2674
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.