Learn More
Sodium Citrate Dihydrate, LoGiCal
Código de producto. 30459409
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459409 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459409
Marca: LoGiCal LGCFOR1473.00
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Sodium Citrate Dihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Citrate Dihydrate
CAS 4-3-6132
Nombres de analitos o componentes Sodium Citrate Dihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H5 O7 . 3 Na . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sodium citrate, Trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Sodium Citrate Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H8O7.3 Na0.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Nombre IUPAC trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 294.1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.994 g/mol