missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Paradol, MedChemExpress

Código de producto. 16426118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16426118 10 mg 10 miligramos
16486506 100 mg 100 miligramos
16418717 5 mg 5 miligramos
16412257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16426118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14617

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Paradol is a pungent phenolic substance found in ginger and other Zingiberaceae plants. Paradol is an effective inhibitor of tumor promotion in mouse skin carcinogenesis, binds to cyclooxygenase (COX)-2 active site.

Paradol is a pungent phenolic substance found in ginger and other Zingiberaceae plants. Paradol is an effective inhibitor of tumor promotion in mouse skin carcinogenesis, binds to cyclooxygenase (COX)-2 active site.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Paradol
CAS 27113-22-0
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H26O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo [6]-Gingerone [6]-Paradol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 140 mg/mL (502.89 mM)
SMILES COC1=C(O)C=CC(CCC(CCCCCCC)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 278.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.39
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.